1.09411
ICP Multi element standard solution XXIV
tuning solution 700 ES Certipur®
Sinônimo(s):
ICP-MS Multi-Element Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
técnica(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
densidade
1.005 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
Cd (cadmium): 50 mg/l
Co (cobalt): 50 mg/l
Mo (Molydenium): 50 mg/l
Ni (Nickel): 50 mg/l
Sr (Strontium): 50 mg/l
K (potassium): 500 mg/l
Al (Aluminium): 50 mg/l
Ba (barium): 50 mg/l
Cu (Copper): 50 mg/l
Zn (Zinc): 50 mg/l
Cr (chromium): 50 mg/l
Pb (lead): 50 mg/l
Se (Selenium): 50 mg/l
Mn (Manganese): 50 mg/l
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3