1.15684
TLC plates, Silica gel 60 RP-8 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support
Sinônimo(s):
RP-8 Silica Gel Thin-layer Chromatography Plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
250 μm
placa C × L
5 cm × 10 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Aplicação
Ligação
Nota de análise
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.5 - 11.5 µm
Layer thickness: 200 - 270 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testings:
A) Cholesterin test
hRf-values
- cholesterin, cholesterin test:
68 - 74
B) Steroid test
- methyltestosterone, steroid test: 45 - 55
- Reichstein S, steroid test: 65 - 75
- hydrocortisone, steroid test: 75 - 91
Typical value determined on an activated plate (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/ water (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitrile/ water (70/30 v/v)