1.14411
Sulfate Test Kit, colorimetric
25-300 mg/L (SO₄²⁻), MQuant®
Sinônimo(s):
Sulfate Visual Test Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Sulfate Test, colorimetric, 25-300 mg/L (SO42-), for use with MCOLORTEST®
analito(s) específico(s)
sulfate
Nível de qualidade
faixa de medição
25-300 mg/L (SO42-)
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
- Groundwater and surface water
- Drinking water and mineral water
- Wastewater
Method
Sulfate ions react with barium iodate, liberating iodate ions in the process. These oxidize tannin to a brown-red compound. The sulfate concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color card. The unique brilliance of the print and their fine color graduation allow precise analyses, even at the lower end of the concentration range.
Using the refill pack 1.18467 containing all the reagents, the original test kit can be used for a very long time, making it a particularly economical and ecological system.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2