Documentos Principais
1.14242
Millipore
Potassium tetrathionate
extra pure, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Potassium tetrathionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
K2O6S4
Número CAS:
Peso molecular:
302.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
237-702-3
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
solubilidade
232 g/L
densidade
2.296 g/cm3
densidade volumétrica
770 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/2K.H2O6S4/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
chave InChI
UVTKHPSJNFFIDG-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 80 %
Suitability for microbiology: passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1