Documentos Principais
1.13905
Millipore
Sílica
for liquid chromatography
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número do índice EC:
231-545-4
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
silica gel (irregularly-shaped)
Nível de qualidade
potência
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Grupo ativo da matriz
Irregular-Shaped Silica Gel
tamanho de partícula
40-63 μm
tamanho de poro
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
densidade volumétrica
200‑800 kg/m3
aplicação(ões)
plasma purification
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Irregular-shaped Silica gel with narrow, well defined particle size distribution delivering high separating performance, permeability and good reproducibility
Características e benefícios
LiChroprep® Si 60 (40-63 µm) provides users with:
  • Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
  • Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
  • Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Embalagem
Plastic bottle
Nota de análise
Specific surface area (BET): 460 - 580 m²/g
Pore volume: 0.70 - 0.90 ml/g
particle size (Malvern) (d10): 40 - 57 µm
particle size (Malvern) (d50): 60 - 75 µm
particle size (Malvern) (d90): 90 - 115 µm
Informações legais
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany