1.13901
LiChroprep® RP-18
for liquid chromatography
Sinônimo(s):
LiChroprep® RP-18
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
silica gel (irregularly-shaped)
Nível de qualidade
Grupo ativo da matriz
Irregular-Shaped Silica Gel
tamanho de partícula
15-40 μm
tamanho de poro
10 nm mean pore size
densidade volumétrica
400 kg/m3
aplicação(ões)
plasma purification
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
- Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
- Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Embalagem
Nota de análise
Application test: passes test
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 7000
Acetophenone/Cinnamic acid: 1.1 - 1.3
Acetophenone/Phenol: 1.8 - 2.2
1-Naphthol/Phenol: 3.9 - 4.4
capacity factor (Toluene): 17.0 - 22.0
Particle Size (d10): 12 - 15 µm
Particle Size (d50): 20 - 24 µm
Particle Size (d90): 33 - 38 µm