Documentos Principais
1.12635
SAFC
Parteck® Delta M (Manitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 421
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
D-manitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número E:
E421
Número do índice EC:
200-711-8
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
descrição
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,JP,E 421
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
fine powder
temperatura de autoignição
410 °C
potência
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
290-295 °C/4 hPa
pf
164-169 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pensando nos desafios de formulação, usamos tecnologias de engenharia de partículas para desenvolver excipientes funcionais especificamente para formas farmacêuticas sólidas. Os produtos no nosso portfólio Parteck® exibem propriedades de partículas exclusivas, personalizadas para oferecer desempenho excelente em processos de compressão, para tecnologias específicas de liberação de medicamentos ou para aprimoramento da solubilidade.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O excipiente Parteck® Delta M é um manitol passível de conversão projetado especificamente para suportar granulação úmida. Seus cristais delta-polimórficos o tornam extremamente adaptável. Embora seja descrito na monografia como manitol padrão, este excipiente excepcional altera sua estrutura e converte-se em um beta-polimorfo ao entrar em contato com água. Isso cria uma estrutura porosa, aumentando, assim, a área de superfície, o que confere a capacidade de produzir comprimidos excepcionalmente duros com desintegração rápida.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
D-Manitol BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9546
D-Manitol
D-Manitol ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
M4125
D-Manitol