Documentos
1.12268
Sigma-Aldrich
Sal sódico de octil sulfato
for surfactant tests
Sinônimo(s):
Sal sódico de octil sulfato
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17NaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
232.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-535-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
potência
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
195 °C (decomposition)
densidade volumétrica
470 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Dessorção/ionização a laser assistida por matriz: O sulfato de octilo de sódio foi avaliado como matriz em MALDI-TOF MS para aminoácidos, demonstrando seu potencial para aumentar a eficiência da ionização em análises proteômicas (Yazdabadi et al., 2021).
  • Síntese ultrassônica de microcápsulas preenchidas com óleo estável: Este estudo explora a síntese ultrassônica de microcápsulas preenchidas com óleo usando quitosana tiolada, potencialmente envolvendo derivados como ᴅʟ-N-acetil-homocisteína-tiolactona para melhorar a estabilidade e as propriedades funcionais. A pesquisa fornece percepções sobre técnicas avançadas de microencapsulamento relevantes em aplicações farmacêuticas e industriais (Fonte).
Nota de análise
Teor (acidimétrico; calculado em substância seca): ≥ 99
Identidade (espectro IV): passa no teste
Cloreto (Cl): ≤ 0,1%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,004%
Octanol livre (GC): ≤ 0,1%
Cinza sulfatada: 29,0%-32,0%
Perda na secagem (60 °C, vácuo): ≤ 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2