Documentos
1.12211
Sigma-Aldrich
Cobalt powder
99+
Sinônimo(s):
Cobalt powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Co
Número CAS:
Peso molecular:
58.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141710
Número do índice EC:
231-158-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
potência
6170 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
1493 °C
densidade volumétrica
850 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/Co
chave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Ni (Nickel): ≤ 0.1 %
Particle Size (d50): 1 - 5 µm
Identity (elemental analysis): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Manganese powder, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
463728
Manganese
Iron ≥99%, reduced, powder (fine)
Sigma-Aldrich
12310
Iron
Nickel powder, <50 μm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266981
Nickel
Nickel nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
577995
Nickel