Documentos Principais
1.12277
Sigma-Aldrich
Nickel
powder 99+
Sinônimo(s):
Nickel
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ni
Número CAS:
Peso molecular:
58.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141729
Número do índice EC:
231-111-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
potência
>9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
1453 °C
densidade
8.90 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
1600‑2600 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Nanoscale nickel oxide/nickel heterostructures for active hydrogen evolution electrocatalysis: This paper reports on nickel oxide/nickel heterostructures formed on carbon nanotubes for improved electrocatalysis (M Gong, W Zhou, MC Tsai, J Zhou, M Guan, 2014).
Nota de análise
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Particle Size (d50): about 10 µm
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Nickel foil, thickness 0.5 mm, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357553
Nickel