Documentos Principais
1.12148
Sigma-Aldrich
Methyl dodecylbenzene sulfonate
for surfactant tests
Sinônimo(s):
Methyl dodecylbenzene sulfonate, Dodecylbenzenesulfonic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H32O3S
Número CAS:
Peso molecular:
340.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
257-847-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(OC)c1c(cccc1)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H32O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-16-13-14-17-19(18)23(20,21)22-2/h13-14,16-17H,3-12,15H2,1-2H3
chave InChI
AIXYHMWIAPSTQG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (two-phase titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Free acid (as Dodecyl benzene sulfonic acid): ≤ 0.5 %
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3