Documentos Principais
1.01833
Supelco
Sulfuric acid
95-97%, for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Sulfuric acid
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Ácido sulfúrico, for analysis EMPARTA® ACS
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
pressão de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
linha de produto
EMPARTA®
Ensaio
95-97% (alkalimetric)
Formulário
liquid
Impurezas
≤2 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
resíduo de ignição
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
p.e.
~290 °C (lit.)
pf
-20 °C
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
traços de cátion
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤0.005 ppm
NH4+: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (alkalimetric): 95.0 - 97.0 %
Identity: passes test
Appearance: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl): ≤ 0.2 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 1 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.01 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.2 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.005 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 2 ppm
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 2 ppm
Residue on ignition: ≤ 5 ppm
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Conteúdo relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.