1.11932
Fermtech® Peptone from Soy
For Biotechnology, Suitable for Fermentation Technology
Sinônimo(s):
Fermtech® base materials for biotechnology, Peptone from Soy
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
soybean
Nível de qualidade
forma
medium powder
perda
≤6.0% loss on drying, Tested at 105°C
pH
6.5-7.5 (25 °C)
aplicação(ões)
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
nonselective for bacteria
nonselective for fungi
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1