Documentos Principais
41428
Millipore
Soy Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥12% Total N, ≥2.4% Amino
Selecione um tamanho
1 KG
R$ 1.231,00
R$ 1.231,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KG
R$ 1.231,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
R$ 1.231,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Peptone N-Z-Soy® BL4, suitable for microbiology
fonte biológica
soybean
Nível de qualidade
Ensaio
≥12% total nitrogen (N) basis
≥2.4% amino-nitrogen basis
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥2.4%
total nitrogen (N), ≥12%
resíduo de ignição
≤10%
perda
≤6% loss on drying
pH
4.0-5.0 (25 °C, 2% in H2O)
aplicação(ões)
microbiology
Aplicação
Peptone N-Z-Soy® media additives may be used to analyze the effects of vitamin B supplementation of lactic acid produced by Lactobacillus casei.[1]
Informações legais
N-Z-Soy is a registered trademark of Kerry Group
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Yeast Extract for use in microbial growth medium
Sigma-Aldrich
Y1625
Yeast Extract
Effect of B vitamin supplementation on lactic acid production by Lactobacillus casei.
Yoo I K, et al.
Journal of Fermentation and Bioengineering, 84(2), 172-175 (1997)