Documentos Principais
1.10824
Millipore
Caldo de UVM (base) modificado GranuCult®
GranuCult® prime, Listeria selective enrichment, According to USDA-FSIS; For microbiology, USDA-FSIS, selective for Listeria spp.
Sinônimo(s):
Meio base de enriquecimento para Listeria, caldo de UVM, meio da Universidade de Vermont, modificado
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
USDA-FSIS
Nível de qualidade
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 54.4 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
54.4 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
selective for Listeria spp.
Descrição geral
O caldo de UVM (base) GranuCult® modificado é adequado para o enriquecimento seletivo de Listeria no procedimento em duas etapas. A combinação de várias peptonas, extratos, sais e substâncias tamponantes possibilita o crescimento adequado de Listeria. A seletividade se deve às substâncias antiproliferativas, ácido nalidíxico e cloridrato de acriflavina. O método de enriquecimento em duas etapas demonstrou seu valor, principalmente com materiais de amostra (carne e produtos à base de carne) que são caracterizados por um alto nível de flora associada.
Aplicação
O caldo de UVM (base) GranuCult® modificado é adequado para o enriquecimento seletivo de Listeria em alimentos e bebidas.
Ligação
Substitui: 1.10824.5007
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente a turvo
Aspecto (cor): amarelado-marrom
valor de pH (25 °C): 7,0-7,4
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Inóculo no meio de referência (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 10000
Inóculo no meio de referência (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≥ 10000
Crescimento (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): >10 colônias em meio ALOA, azul esverdeadas com halo opaco
Crescimento (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): >10 colônias em meio ALOA, azul esverdeadas com halo opaco
Crescimento (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): <100 colônias em TSA
Crescimento (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): <100 colônias em TSA
Inóculo misto de Listeria e S.aureus
Monocultura adicional de S.aureus e B.cereus
Confirmação em meio ALOA resp. ágar tríptico de soja
Incubação: 20-26 horas a 30 ± 2°C, aeróbia
Confirmação em meio ALOA: 44 ± 4 horas a 37 ±1 °C
Confirmação em ágar tríptico de soja: 24 ± 3 horas a 37 ± 1 °C
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3