Documentos
1.10714
Supelco
ICP multielement standard V
for wavelength calibration Certipur®
Sinônimo(s):
ICP multielement reference standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
técnica(s)
ICP: suitable
pH
0.2 (20 °C in H2O)
densidade
1.024 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Al (Aluminium): 20 mg/l
As (arsenic): 20 mg/l
B (boron): 2 mg/l
Ba (barium): 2 mg/l
Be (beryllium): 1 mg/l
Ca (calcium): 10 mg/l
Cd (cadmium): 2 mg/l
Cr (chromium): 2 mg/l
Cu (Copper): 2 mg/l
Fe (iron): 2 mg/l
Hg (Mercury): 5 mg/l
K (potassium): 100 mg/l
Li (Lithium): 2 mg/l
Mg (Magnesium): 1 mg/l
Mn (Manganese): 1 mg/l
Na (sodium): 20 mg/l
Ni (Nickel): 5 mg/l
P (Phosphorus): 10 mg/l
Pb (lead): 20 mg/l
Sc (Scandium): 1 mg/l
Se (Selenium): 20 mg/l
Sr (Strontium): 1 mg/l
Te (Tellurium): 20 mg/l
Ti (Titanium): 2 mg/l
y (Yttrium): 1 mg/l
Zn (Zinc): 2 mg/l
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1