Documentos Principais
110175-M
Millipore
Acetyl-Pepstatin
An aspartyl protease inhibitor that acts as an effective inhibitor of HIV-1 proteinase (Ki = 20 nM at pH 4.7) and HIV-2 proteinase (Ki = 5 nM at pH 4.7).
Sinônimo(s):
Acetyl-Pepstatin, Ac-Val-Val-(3S,4S)-Sta-Ala-(3S,4S)-Sta-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H57N5O9
Número CAS:
Peso molecular:
643.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
50% acetic acid: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H]([C@@H](O)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@H]([C@@H](O)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C31H57N5O9/c1-15(2)11-21(35-30(44)28(18(7)8)36-31(45)27(17(5)6)33-20(10)37)23(38)13-25(40)32-19(9)29(43)34-22(12-16(3)4)24(39)14-26(41)42/h15-19,21-24,27-28,38-39H,11-14H2,1-10H3,(H,32,40)(H,33,37)(H,34,43)(H,35,44)(H,36,45)(H,41,42)/t19-,21-,22-,23-,24-,27-,28-/m0/s1
chave InChI
WKYBEGDEGRCZNF-LBTYKNIQSA-N
Descrição geral
An aspartyl protease inhibitor that acts as an effective inhibitor of HIV-1 proteinase (Ki = 20 nM at pH 4.7) and HIV-2 proteinase (Ki = 5 nM at pH 4.7). Acts as a substrate-analog inhibitor.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
HIV-1 proteinase
Target Ki: 20 nM at pH 4.7 against HIV-1 proteinase
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Outras notas
Ulrich, B., et al. 2000. Protein Sci.9, 2232.
Song, K., et al. 1992. Kidney Int.42, 639.
Richards, A.D., et al. 1989. FEBS Lett. 247, 113.
Richards, A.D., et al. 1989. FEBS Lett. 253, 214.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3