Documentos Principais
1.09687
Supelco
Hexano
reference substance for gas chromatography
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
203-777-6
densidade de vapor
~3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
potência
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7.7 %
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
Viscosidade cinemática
0.50 cSt(20 °C)
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -22 °C
solubilidade
0.0095 g/L
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ligação
Replaces: 9687-2
Nota de análise
Assay (GC): ≥ 99.7 %
Identity (IR): conforms
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
n-Hexano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04391
n-Hexano
Hexano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
Hexano
Hexano for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.04372
Hexano
Hexano ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
139386
Hexano
Hexano puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
32293
Hexano
Hexano suitable for HPLC, ≥97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
34859
Hexano