Documentos Principais
1.08712
Supelco
Magnesium reagent
according to Mann and Yoe as reagent for magnesium
Sinônimo(s):
Magnesium reagent, Xylidyl blue, Mann and Yoe′s magnesium reagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H20N3NaO6S
Número CAS:
Peso molecular:
513.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
239-012-8
forma
solid
Nível de qualidade
Características
according to Mann and Yoe as reagent for magnesium
analito(s) específico(s)
magnesium
técnica(s)
photometry: suitable
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C25H21N3O6S.Na/c1-14-7-9-20(15(2)11-14)26-25(31)19-12-16-5-3-4-6-18(16)23(24(19)30)28-27-21-13-17(35(32,33)34)8-10-22(21)29;/h3-13,27,29H,1-2H3,(H,26,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b28-23-;
chave InChI
LPXSXFXFNSMAOI-MCOPDZHSSA-M
Descrição geral
acc. to Mann and Yoe (reagent for magnesium)
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorbance A (492 nm; 1 cm): ≥ 0.350
Loss on Drying (105°C): ≤ 5
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3