280348
2-Bromooctanoic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Bromocaprylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
contém
Silver Wool as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
pb
140 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
GTGTXZRPJHDASG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.