Documentos
1.08239
Supelco
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
for IR spectroscopy Uvasol®
Sinônimo(s):
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane, 1,1,2-Trifluorotrichloroethane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2Cl3F3
Número CAS:
Peso molecular:
187.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-936-1
pressão de vapor
360 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
680 °C
potência
43000 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
pb
47.6 °C/1013 hPa
pf
-35 °C
temperatura de transição
flash point 195 °C
solubilidade
0.17 g/L
densidade
1.58 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
chave InChI
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Informações legais
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
383.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
195 °C