Documentos
1.07232
Millipore
Ágar BPLS
for the isolation of Salmonella
Sinônimo(s):
Brilliant-green phenol-red lactose sucrose agar, Brillant-green phenol-red lactose sucrose agar
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
Nível de qualidade
forma
medium granules (dehydrated (DCM))
fabricante/nome comercial
GranuCult®
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.0 (37 °C, 52 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
52 g/L
densidade volumétrica
600 kg/m3
aplicação(ões)
clinical
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Salmonella spp.
Descrição geral
para isolamento de Salmonella
Nota de análise
Aspecto (limpidez)transparenteAspecto (cor)vermelho escuroPonto de solidificação32 - 36 °CForça do gel (ensaio Gelomat)≥ 50 gvalor de pH (25 °C)6,7 - 7,1Inóculo no meio de referência (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))10 - 1000Inóculo no meio de referência (Salmonella choleraesuis ATCC 13312)10 - 1000Inóculo no meio de referência (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119))10 - 1000Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))10 - 1000Inóculo no meio de referência (Proteus hauseri ATCC 13315)10 - 1000Inóculo (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))10⁴Inóculo (Enterococcus faecalis ATCC33186)10⁴Inóculo (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003))10⁴Contagem de colônias (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))Contagem de colônias (Salmonella choleraesuis ATCC 13312)Contagem de colônias (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119))Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))Contagem de colônias (Proteus hauseri ATCC 13315)Recuperação no meio de teste (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))≥ 40%Recuperação no meio de teste (Salmonella choleraesuis ATCC 13312)≥ 40%Recuperação no meio de teste (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119))≥ 40%Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))sem limiteRecuperação no meio de teste (Proteus hauseri ATCC 13315)sem limiteCrescimento (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003))sem limiteCrescimento (Enterococcus faecalis ATCC 33186)sem limiteCrescimento (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))sem limiteCor da colônia (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))rosaCor da colônia (Salmonella choleraesuis ATCC 13312)rosaCor da colônia (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119))rosaCor da colônia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))amarelaCor da colônia (Proteus hauseri ATCC 13315)amarelaIncubação: 24 h; 35 °C; aeróbia.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3