Documentos Principais
1.08183
Sigma-Aldrich
Tetramethylsilane
for the calibration of NMR spectra for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinônimo(s):
Tetramethylsilane, TMS
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)4Si
Número CAS:
Peso molecular:
88.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
200-899-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
NMR grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
750 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
345 °C (DIN 51794)
Lim. expl.
1.0-37.9 % (v/v)
técnica(s)
NMR: suitable
p.e.
26 °C/1013 hPa
pf
-95 °C
temperatura de transição
flash point -20 °C (DIN 51755 Part 1)
solubilidade
0.02 g/L
densidade
0.65 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](C)(C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
chave InChI
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.7
Identity (IR-spectrum): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.6385 - 0.6400
Performance test (NMR-spectrum): conforms
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informações legais
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-16.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-27 °C - closed cup