Documentos Principais
1.08159
Supelco
Holmium perchlorate standard solution
for the calibration of spectrophotometers
Sinônimo(s):
Calibration standard for UV-VIS Spectrophotometer, Holmium standard for UV-VIS Spectrophotometer
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
densidade
1.136 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
  • Holmium perchlorate standard solution for use in calibration of spectrophotometers
  • May be used to calibrate a newly installed instrument or after a major repair of an instrument
  • Applicable for quality control checks and system suitability tests
Nota de análise
The principal absorption bands (2nm slit, 30 nm/min. scan speed) of this solution are at the following wavelengths:
λ max: 241.1 ± 0.4 nm
:
:
:
:
:
:
:
:
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4