Documentos Principais
1.08123
Supelco
Tetramethylammonium hydroxide solution
10%, for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur
About This Item
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.05
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Tetramethylammonium hydroxide solution 10%, for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
pH
13 (20 °C in H2O)
p.e.
100 °C/1013 hPa
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 10.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Ammonia and other amines: ≤ 0.2 %
Ag (Silver): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Evaporation residue: passes test
Ash: ≤ 0.05 %
Suitability for polarography: passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,thymus
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash