Documentos Principais
1.07495
Supelco
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt
GR for analysis
Sinônimo(s):
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt, Ammonium-N,N-tetramethylenedithiocarbamate, N,N-Tetramethylenedithiocarbaminic acid ammoniumsalt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12N2S2
Número CAS:
Peso molecular:
164.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
225-834-4
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
146-151 °C
solubilidade
190 g/L
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
chave InChI
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.10 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3