Documentos Principais
1.06535
Supelco
Sodium nitrate
cryst. EMPLURA®
Sinônimo(s):
Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
NNaO3
Número CAS:
Peso molecular:
84.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-554-3
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
99.0-100.5% dry basis (acidimetric)
Formulário
solid
potência
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.2% Total chlorine
perda
≤2% loss on drying, 105°C
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
308 °C
solubilidade
874 g/L
densidade
2.26 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1200 kg/m3
traços de ânion
nitrite (NO2-): ≤0.002%
traços de cátion
As: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
K: ≤0.01%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
chave InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Nitric oxide pros and cons: The role of L-arginine, a nitric oxide precursor, and idebenone, a coenzyme-Q analogue in ameliorating cerebral hypoxia in rat.: This study discusses the dual roles of nitric oxide and sodium nitrate′s contribution to ameliorating cerebral hypoxia, providing insights into its neurological applications (Abdel Baky NA et al., 2010).
  • Use of experimental design methodology for the development of new magnetic siRNA nanovectors (MSN).: This study details the innovative application of sodium nitrate in the development of magnetic siRNA nanovectors, highlighting its role in enhancing delivery systems (David S et al., 2013).
Nota de análise
Assay (acidimetrisch, after drying): 99.0 - 100.5 %
Identity: passes test
pH-value (5 %; water): 5.5 - 8.3
Total chlorine: ≤ 0.2 %
Nitrite (NO₂): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Hg (Mercury): ≤ 0.0001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 2.0 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Sodium nitrate anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
799351
Sodium nitrate
Benzoin for synthesis
Sigma-Aldrich
8.01776
Benzoin
Benzil for synthesis
Sigma-Aldrich
8.01632
Benzil
2-Nitrophenol 98%
Sigma-Aldrich
N19702
2-Nitrophenol