Documentos Principais
1.06507
Supelco
Sodium dithionite
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Sodium dithionite, Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na2O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
174.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-890-0
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥85.0% (iodometric)
forma
powder
temperatura de autoignição
>200 °C
potência
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
100 °C (decomposition)
temperatura de transição
flash point >100 °C
solubilidade
250 g/L (slow decomposition)
densidade
2.5 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1250 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Ligação
Replaces: SX0530; SX0530-1
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 85 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4