1.05739
Molecular sieve 0.4 nm
bead diam. ~2 mm, size ~10 mesh
About This Item
Código UNSPSC:
41123003
NACRES:
NB.21
Produtos recomendados
Formulário
beads
Nível de qualidade
diâm. do cordão
~2 mm
tamanho
~10 mesh
área da superfície
800 m2/g
tamanho de partícula
~10 mesh
diâmetro
~2 mm
tamanho de poro
0.4 nm
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
beads, with moisture indicator ~ 2 mm / ~ 10 mesh