Documentos Principais
1.05694
Supelco
Lithium sulfate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Lithium sulfate monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Li2O4S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
109.94 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-820-4
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
Formulário
solid
potência
613 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
perda
13.0-15.0% loss on drying, 150 °C
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
120 °C
solubilidade
340 g/L
densidade
2.05 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
940 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
chave InChI
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (alkalimetric, after drying): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Loss on drying (150 °C): 13.0 - 15.0 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1