Documentos
1.05697
Supelco
Lithium sulfate monohydrate
99.99 Suprapur®
Sinônimo(s):
Lithium sulfate monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Li2O4S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
109.94 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-820-4
NACRES:
NB.21
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Ensaio
99.99%
forma
solid
potência
613 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
120 °C
solubilidade
340 g/L
densidade
2.05 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
940 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
chave InChI
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Assay (potentiometric): ≥ 99.0 %
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.05 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 10 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.20 ppm
Informações legais
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1