Documentos
1.05285
Millipore
Caldo GranuCult® mais tetrationato (base)
USP, APHA, for Salmonella spp., suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Meio de enriquecimento de Salmonella, Caldo TT, Caldo de enriquecimento de tetrationato, TB
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
APHA
USP
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® plus
condição de armazenamento
dry media (Keep tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
light brown
pH
6.8-7.2 (25 °C, 46 g/L in H2O)
solubilidade
46 g/L
aplicação(ões)
microbiology
pathogen testing
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Salmonella spp.
Descrição geral
O caldo GranuCult® mais tetrationato (base) é um meio de enriquecimento seletivo para Salmonella. O tetrationato e o tiossulfato em excesso suprimem os microrganismos coliformes e outras bactérias que os acompanham, enquanto todas as bactérias que reduzem o tetrationato (por exemplo, Salmonella e Proteus) podem multiplicar-se neste meio. O carbonato de cálcio neutraliza os produtos de decomposição do tetrationato ácido. Os sais biliares inibem todos os microrganismos que normalmente não vivem no intestino. A Farmacopeia dos Estados Unidos recomenda a adição de verde brilhante para suprimir a flora microbiana Gram-positiva. O meio de cultura resultante tem um forte efeito inibitório e, portanto, às vezes é melhor omitir o verde brilhante para obter rendimentos satisfatórios de salmonelas. Proteus pode ser suprimido adicionando 0,04 g de novobiocina/litro.
Aplicação
O caldo GranuCult® mais tetrationato (base) é adequado para o enriquecimento seletivo de salmonelas de diversos materiais.
Nota de análise
Aspecto (transparência): leitoso-turvo
Inóculo em meio de referência (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): 10-100
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1E+04
Enriquecimento a partir de inóculo misto após 24 horas (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 5%
Enriquecimento a partir de inóculo misto após 24 horas (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 95%
Crescimento (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): inibido
Inóculo no meio de referência (Salmonella typhimurium ATCC 13311 (WDCM 00121)): 10-100
Inóculo no meio de referência (Salmonella Abony NCTC 6017): 10-100
Crescimento (Salmonella typhimurium ATCC 13311 (WDCM 00121)): +
Crescimento (Salmonella Abony NCTC 6017): +
Detecção com ágar Brolacin.
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3