Documentos Principais
1.01406
Millipore
Ágar GranuCult® prime de lactose de bile vermelho violeta (VRBD)
acc. ISO 4832 and FDA-BAM GranuCult , ISO 4832, FDA-BAM
Sinônimo(s):
Meios de detecção de coliformes, Ágar VBRL, Ágar VRB, Ágar VRB (ágar de bile vermelho neutro violeta-cristal), Ágar biliar vermelho neutro cristal-violeta, Ágar de bile vermelho neutro violeta-cristal, Ágar de bile vermelho violeta, Ágar de bile vermelho-neutro violeta-cristal, Ágar VRB (ágar de bile vermelho neutro violeta-cristal), Ágar de lactose de bile vermelho violeta
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
APHA
FDA-BAM
ISO 4832
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
condição de armazenamento
protect from light (Keep tightly closed and dry)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
pink
pH
7.3-7.5 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
39.5 g/L
densidade volumétrica
670 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
coliforms
Descrição geral
O ágar GranuCult® prime VRB (lactose bile vermelha violeta) é usado para a detecção e contagem de colônias de bactérias coliformes. O cristal violeta e os sais biliares inibem o crescimento da flora bacteriana gram-positiva que acompanha. A degradação da lactose ao ácido é indicada pelo indicador de pH vermelho neutro, que muda sua cor para vermelha e por precipitação dos ácidos biliares. A digestão enzimática do tecido animal fornece fontes de carbono e nitrogênio para o crescimento bacteriano. O extrato de levedura fornece principalmente vitaminas do complexo B, enquanto o ágar é o agente solidificante.
Aplicação
O ágar GranuCult® prime Bile Vermelho Violeta Lactose (VBRL) é adequado para a detecção e contagem de colônias de bactérias coliformes em alimentos e rações animais, água e outros materiais.
Características e benefícios
  • O GranuCultgr® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade lote a lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Ligação
Substitui: 1014065007
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): vermelho
valor de pH (25 °C): 7,2-7,6
Comportamento de solidificação (2 h, 45 °C): líquido
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 50%
Cor da colônia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): colônias vermelhas arroxeadas, com ou sem halo no precipitado
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 50%
Cor da colônia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): colônias vermelhas arroxeadas, com ou sem halo no precipitado
Inóculo no meio de referência (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)):
Contagem de colônias (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)):
Recuperação no meio de teste (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): ≥ 50%
Cor da colônia (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): colônias vermelhas arroxeadas, com ou sem halo no precipitado
Crescimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): sem limite
Cor da colônia (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): colônias incolores a bege
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): inibição total
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): inibição total
Incubação: 24 ± 2 horas a 30 ± 1 °C
Meio de referência: Ágar tríptico de soja
Uma taxa de recuperação de 50% é equivalente a um valor de produtividade de 0,5.
As contagens de colônias indicadas resultam da soma de uma determinação tripla.
Outras notas
  • O meio preparado é transparente e vermelho
  • se o meio for usado imediatamente para a técnica de placa derramada, resfrie até 44-47 °C em banho-maria antes de usar
  • Se o meio for usado para a técnica de revestimento de superfície, não deve haver umidade visível nas placas antes do uso
  • As placas preparadas podem ser armazenadas entre 2 °C e 8 °C no escuro e protegidas contra evaporação por até 5 dias
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered®culture medi. depending on your needs. The designations basi. plu. or prime are added to indicate the quality control leve. from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Peptone Water suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Millipore
70179
Peptone Water
MacConkey Agar NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Millipore
M7408
MacConkey Agar
Artigos
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.