Documentos
1.01596
Supelco
Chemizorb® OH⁻
Absorbent and neutralizer for spilled alkalis, with indicator
Sinônimo(s):
Absorbent for alkalis; Absorbent for bases
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
forma
powder (or fine grains)
densidade volumétrica
30‑70 g/100 mL
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Absorbent and neutralizer for spilled alkalis, with indicator
Nota de análise
Identity: passes test
Bulk density: 30 - 70 g/100 ml
capacity (for caustic solution): ≥ 75 %
Informações legais
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2