Documentos Principais
1.02491
Supelco
Chemizorb® H⁺
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pH
9.0-12.0 (50 g/L in H2O, aqueous suspension)
Nível de qualidade
pf
1093 °C
Descrição geral
Absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicator
Armazenamento e estabilidade
Store at +5°C to +30°C.
Informações legais
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany