Nível de qualidade
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH
9.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
295-296 °C
solubilidade
300 g/L
densidade volumétrica
710 kg/m3
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Brc1c2[o][c]3[c](c(c2cc([c]1=O)Br)c4c(cccc4)C(=O)[O-])=CC(=C(C=3Br)[O-])Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Nota de análise
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (water): 515 - 518 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): 1200 - 1400
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability for microscopy: passes test
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup