1.03967
Iron(II) sulfate hydrate
(about 87% FeSO₄) extra pure Ph.Eur.,BP,USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Iron(II) sulfate hydrate, Ferrosulfate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5-3.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
300 °C (Elimination of water of crystallisation)
densidade
2.97 g/cm3
densidade volumétrica
850 kg/m3
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
chave InChI
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1