450278
Iron(II) sulfate hydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sulfuric acid, iron(II) salt (1:1), hydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
solid
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
chave InChI
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- As precursor to prepare polyanionic electrodes for secondary Li-ion batteries. It serves as an iron source to produce low cost and sustainable battery materials.
- As an electrolyte precursor to fabricate cost effective and scalable redox flow batteries with excellent capacity retention.
- As a starting material to prepare superparamagnetic iron oxide nanoparticles.
- As a support material to fabricate air pollutant sensors.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?