Documentos Principais
1.03874
Supelco
CHEMIZORB® H+
About This Item
Código UNSPSC:
47131902
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
concentração
30-50% (acidimetric, Na2CO3)
perda
≤15% loss on drying, 160 °C
pH
9.0 - 12.0(5%, aqueous slurry)
densidade volumétrica
85 - 100 g/100 mL
adequação
passes test for application (Hydrochloric acid)
passes test for application (Nitric acid)
passes test for application (Sulfuric acid)
passes test for identity
Categorias relacionadas
Descrição geral
Absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicator
Informações legais
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2