Documentos Principais
1.03133
Supelco
Diantipyrylmethane
GR for analysis (reagent for titanium)
Sinônimo(s):
Diantipyrylmethane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H24N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
388.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
215-009-7
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
179-182 °C
solubilidade
0.431 g/L (experimental)
densidade volumétrica
430 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C23H24N4O2/c1-16-20(22(28)26(24(16)3)18-11-7-5-8-12-18)15-21-17(2)25(4)27(23(21)29)19-13-9-6-10-14-19/h5-14H,15H2,1-4H3
chave InChI
QATHNKNPUVVKHK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting range: 179 - 182 °C
Loss on Drying (105 °C): ≤ 3.0 %
Suitability for titanium determination: conforms
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3