Documentos Principais
1.03590
Supelco
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
redox indicator, ACS
Sinônimo(s):
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10NNaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
271.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
228-165-6
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, redox indicator ACS
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
solid
perda
≤5.0% loss on drying, 105°C
pH
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
200 °C
solubilidade
820 g/L
densidade volumétrica
160 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);
chave InChI
VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Appearance of solution: conforms
Loss on Drying (105°C): ≤ 5.0 %
Suitability as redox indicator: conforms
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3