Documentos
1.02968
Supelco
Neocuproine
GR for analysis
Sinônimo(s):
Neocuproine, 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
207-601-9
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
solid
analito(s) específico(s)
cyanide
técnica(s)
photometry: suitable
pf
159-164 °C
densidade volumétrica
280 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C14H12N2/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9/h3-8H,1-2H3
chave InChI
IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting point: 159 - 164 °C
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3