Documentos Principais
8.02824
Sigma-Aldrich
Cyclohexene
(stabilized) for synthesis
Sinônimo(s):
Cyclohexene, 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10
Número CAS:
Peso molecular:
82.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número do índice EC:
203-807-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
90 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
310 °C
potência
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.2-7.7 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
0.82 cSt (calculated)
p.e.
83 °C/1013 hPa
pf
-104 °C
temperatura de transição
flash point -15.6 °C (DIN 51755 Part 1)
solubilidade
0.21 g/L
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
chave InChI
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Preparation of cyclohexene isotopologues and stereoisotopomers from benzene: This groundbreaking study demonstrates the transformation of benzene into various forms of cyclohexene, expanding the potential applications of this compound in scientific research (JA Smith, KB Wilson, RE Sonstrom, PJ Kelleher, 2020).
  • Highly selective oxidation of cyclohexene to 2-cyclohexene-1-one in water using molecular oxygen over Fe–Co–gC3N4: This study explores an environmentally friendly method of oxidizing cyclohexene using molecular oxygen, showing potential for green chemistry applications (D Yang, T Jiang, T Wu, P Zhang, H Han, 2016).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.810 - 0.811
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7