Documentos Principais
1.01789
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinônimo(s):
Benzene-D6, Hexadeuterobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D6
Número CAS:
Peso molecular:
84.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
Número do índice EC:
214-061-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
101 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥99.5 atom % D
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
555 °C
potência
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8260 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.4-8.0 % (v/v)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.02% Water (HO) (NMR)
Viscosidade cinemática
0.78 cSt(20 °C)
p.e.
79 °C/1013 hPa
pf
6.7 °C
temperatura de transição
flash point -11 °C
densidade
0.95 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
c1(c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Descrição geral
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Aplicação
Benzene-D6 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv. CAS 1076-43-3, molar mass 84.15 g/mol.
Nota de análise
Deuteration degree: ≥ 99.5 %
Water (NMR, HO): ≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informações legais
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup