Documentos
1.01787
Supelco
Surfactants (nonion) Test, photometric
photometric, 0.10-7.50 mg/L (Triton X-100), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Tensoativos (não iônicos) Teste em cubetas, photometric, 0.10-7.50 mg/L (Triton X-100), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
classe(s) funcional(is) do analito
surfactants, nonionic
faixa de medição
0.10-7.50 mg/L (Triton X-100)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (TBPE)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,10-7,50 mg/l Triton X-100 Spectroquant®
Este teste em cubetas de surfatantes Spectroquant® (não íon.) permite a determinação de tensoativos não iônicos (a extremidade hidrofílica não′carrega qualquer carga) em amostras de água. Os tensoativos são aditivos que diminuem a tensão superficial da água, como agentes espumantes, emulsificantes e detergentes. A maioria dos tensoativos entram nos sistemas hídricos como parte dos resíduos domésticos ou são originários de processos industriais e, frequentemente, facilitam a introdução de outros contaminantes. Níveis aprimorados de surfatantes podem causar um risco para plantas, animais e humanos.
Os testes em cubetas Spectroquant® são fornecidos com cubetas redondas de 16 mm pré-cheias e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o folheto de instruções fornecido.
Todos os kits de teste em cubetas e reagentes Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que permite o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Triton™ X-100 laboratory grade
Sigma-Aldrich
X100
Triton X-100
Conteúdo relacionado
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.