Documentos Principais
1.01567
Supelco
Sodium hydroxide on support
granulated about 0.8-1.6 mm for elementary analysis
About This Item
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
densidade volumétrica
800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Absorption capacity for CO₂: ≥ 50 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 25 %
Bulk density: about 70 g/100 ml
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1