Documentos Principais
1.05874
Supelco
Magnesium perchlorate hydrate
[about 83% Mg(ClO₄)₂] for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Magnesium perchlorate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Mg(ClO4)2 · x H2O
Número CAS:
Peso molecular:
223.21 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-108-3
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥83% (complexometric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.05% Free acid (as perchloric acid)
≤0.05% Free alkali (as magnesium oxide)
pH
8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
500 g/L
densidade
2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance)
densidade volumétrica
600‑800 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mg+2].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/2ClHO4.Mg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
KKFFNQXCJMNXHI-UHFFFAOYSA-L
Ligação
Replaces: MX0069A-1
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 83 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
Free alkali (as magnesium oxide): ≤ 0.05 %
Free acid (as perchloric acid): ≤ 0.05 %
Particle size (1-4 mm): about 75%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1