Documentos Principais
1.01564
Supelco
Sodium hydroxide on support
granulated about 1.6-3 mm, for elementary analysis
About This Item
Código UNSPSC:
12352305
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
técnica(s)
titration: suitable
pH
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
densidade volumétrica
800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
Absorption capacity for CO₂: ≥ 50.0 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 25.0 %
Bulk density: about 70 g/100ml
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1