295744
Silver
wool, diam. 0.05 mm, ≥99.9% trace metals basis
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
wool
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
0.05 mm
p.e.
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis of silver nanoparticles with different shapes: Details methods to control the shape of silver nanoparticles, important for material science applications where particle geometry affects properties (B Khodashenas, HR Ghorbani, 2019).
- Silver nanoparticles: synthesis, characterization, properties, applications, and therapeutic approaches: Offers a comprehensive review of silver nanoparticles, providing valuable insights for academia and research-oriented applications (XF Zhang et al., 2016).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?