326976
Silver
foil, thickness 2.0 mm, 99.9% trace metals basis
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
foil
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
espessura
2.0 mm
pb
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Quantidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.